Phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP6061-500GEA
115
EUR
SIALP6061-500G
Phenylessigsäure, Sigma-Aldrich®
Phenylessigsäure
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 74…77 °C Dichte: 1,081 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 132 °C |
MDL:
MFCD00004313 CAS-Nummer: 103-82-2 EINECS: 203-148-6 Merck Index: 12,07422 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...