Phenylessigsäure ≥99%
Achtung
A14881.36EA 29.8 EUR
A14881.36
Phenylessigsäure ≥99%
Phenylessigsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Dichte: 1,100
Flammpunkt: 132 °C (270 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004313
CAS-Nummer: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422