2,2,4-Trimethylpentan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isooktan
, Isobutyltrimethylmethan
PROOCHE114EA
186
EUR
PROOCHE114
2,2,4-Trimethylpentan
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Molecular Weight: 114,23 g/mol Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |