2,2,4-Trimethylpentan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: IsooktanIsobutyltrimethylmethan
PROONIST-2214EA 887 EUR
PROONIST-2214
2,2,4-Trimethylpentan
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg