L(-)-Glutathion (oxidierte Form), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L(-)-Glutathion, oxidiert
, GSSG
, Bi(glutathion-S-yl)
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALG4376-1GEA
0
EUR
SIALG4376-1G
SIALG4376-250MG
SIALG4376-500MG
SIALG4376-5G
SIALG4376-10G
L(-)-Glutathion (oxidierte Form), Sigma-Aldrich®
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ Molecular Weight: 612,64 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063106 CAS-Nummer: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |