(±)-2-Methylvaleraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL258563-500MLEA 106 EUR
SIAL258563-500ML SIAL258563-100ML
(±)-2-Methylvaleraldehyd, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylvaleraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,808 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006986
CAS-Nummer: 123-15-9
EINECS: 204-605-2
UN: 2367
ADR: 3,II