2-Methylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALM33476-50GEA 98.6 EUR
SIALM33476-50G SIALM33476-250G
2-Methylbutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006984
CAS-Nummer: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 1989
ADR: 3,II