2-Ethylhexanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALE29109-5MLEA 49.5 EUR
SIALE29109-5ML SIALE29109-250ML
2-Ethylhexanal, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexanal
Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128,21 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006987
CAS-Nummer: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1989
ADR: 3,III