J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Amino (NH2), SPE-Säulen
Lieferant: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
8165-03EA 0 EUR
8165-03
J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Amino (NH2), SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
Ultrareine PP-Säulen mit BAKERBOND® HPLC-Medien wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, das Arbeits- und finale Lösungsmittelvolumen zu minimieren und die Leistung zu verbessern. Die Laufzeiten sind bis zu neunmal schneller als bei herkömmlichen Säulen. Der eingebaute Säulenschutzfilter und die höhere Analytkonzentration können Vorfiltrations- und Konzentrationsschritte reduzieren oder überflüssig machen.
  • Bis zu neunmal schnellere Laufzeiten als herkömmliche SPE-Säulen
  • Einzigartige laminare Konfiguration
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
Allgemeine Anwendungen: Lipide (Fettsäuren, Cholesterin).
Diese SPE-Säulen können im Ionenaustausch- und Normalphasenmodus verwendet werden.