N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin
ACRO367840250EA 67.6 EUR
ACRO367840250 ACRO367841000 ACRO367840010 ACRO367840025 ACRO367840500
N-Ethyldiisopropylamin 99.5+%
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,756 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA