1,9-Diaminononan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Nonamethylendiamin1,9-Nonandiamin
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL187127-5GEA 224 EUR
SIAL187127-5G
1,9-Diaminononan, Sigma-Aldrich®
1,9-Diaminononan
Formel: C₉H₂₂N₂
Molecular Weight: 158,29 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008251
CAS-Nummer: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
UN: 3259
ADR: 8,II