1,8-Diaminooctan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Gefahr

Synonyme: Octamethylendiamin1,8-Octandiamin1,8-OktandiaminOktamethylendiamin1,8-Diaminooktan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06916.9999
1,8-Diaminooctan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooctan
Formel: C₈H₂₀N₂
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008248
CAS-Nummer: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 575 g/l (20 °C)
Melting Point 51 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C DIN 51758
Explosion Limit 1.1 - 6.8 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (60 °C)
pH 11.7 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C DIN 51794

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR