1,3-Difluor-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL176923-1GEA 48.7 EUR
SIAL176923-1G
1,3-Difluor-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Difluor-2-propanol
Formel: C₃H₆F₂O
Molecular Weight: 96,08 g/mol
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2443 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000452
CAS-Nummer: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1986
ADR: 3,III