1,1,1,5,5,6,6,6-Octafluor-2,4-hexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL429503-1GEA 111 EUR
SIAL429503-1G
1,1,1,5,5,6,6,6-Octafluor-2,4-hexandion, Sigma-Aldrich®
1,1,1,5,5,6,6,6-Octafluor-2,4-hexandion
Formel: C₆H₂F₈O₂
Molecular Weight: 258,07 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 20825-07-4