Korksäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
Synonyme:
1,8-Octandisäure
, 1,6-Hexandicarbonsäure
, Suberinsäure
EHERC14195530EA
42
EUR
EHERC14195530
Korksäure
Korksäure
Formel:
C₈H₁₄O₄ Molecular Weight: 174,2 g/mol Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 139…142 °C Dichte: 1,354 g/cm³ (21 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004428 CAS-Nummer: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Merck Index: 12,09031 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...