Glycin (H-Gly-OH)
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: H-Gly-OHGlycocollAminoessigsäure
ICNA0219468101EA 135 EUR
ICNA0219468101
Glycin (H-Gly-OH)
Glycin (H-Gly-OH)
Formel: NH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg