Calciumpropionat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: CalciumdipropionatPropionsäure Calciumsalz
EHERC16493100EA 32 EUR
EHERC16493100
Calciumpropionat
Calciumpropionat
Formel: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Molecular Weight: 186,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00036137
CAS-Nummer: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703