Palmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hexadecansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
SIALW283207-10KG-KEA 252 EUR
SIALW283207-10KG-K SIALW283207-1KG-K SIALW283207-25KG-K
Palmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Palmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Molecular Weight: 256,43 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 12,07128