Diethylsuccinat, Supelco®
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
07429-5ML-FEA 69.5 EUR
07429-5ML-F
Diethylsuccinat, Supelco®
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038