Methylmyristat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH

Synonyme: MyristinsäuremethylesterTetradecansäuremethylesterMethyltetradecanoat

EHERC17396770EA 42 EUR
EHERC17396770
Methylmyristat
Methylmyristat
Formel: C₁₅H₃₀O₂
Molecular Weight: 242,4 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008983
CAS-Nummer: 124-10-7
EINECS: 204-680-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR