Ethylvalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: EthylpentanoatValeriansäureethylesterPentansäureethylester
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW246204-9KG-KEA 415 EUR
SIALW246204-9KG-K SIALW246204-20KG-K SIALW246204-1KG-K
Ethylvalerat, Sigma-Aldrich®
Ethylvalerat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009479
CAS-Nummer: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042