Ethylvalerat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: EthylpentanoatValeriansäureethylesterPentansäureethylester
EHERCA17899700EA 35 EUR
EHERCA17899700
Ethylvalerat
Ethylvalerat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009479
CAS-Nummer: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042