Acetanilid
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethansäurephenylamid
, N-Phenylacetamid
PROOLGC4002EA
244
EUR
PROOLGC4002
Acetanilid
Acetanilid
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135,17 g/mol Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 174 °C |
MDL:
MFCD00008674 CAS-Nummer: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 13,00051 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...