N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ameisensäuredimethylamid
, N,N-Dimethylmethansäureamid
, DMF
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83634.320EA
144
EUR
83634.320
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Molecular Weight: 73,09 g/mol Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60,5 °C Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) | Min. 99,9 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Alkalisch reagierende Substanzen | Max. 0,0002 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,02 % |
UV Durchlässigkeit (270 nm) | Min. 10 % |
UV Durchlässigkeit (275 nm) | Min. 50 % |
UV Durchlässigkeit (290 nm) | Min. 80 % |
UV Durchlässigkeit (300 nm) | Min. 90 % |
UV Durchlässigkeit (330 nm) | Min. 98 % |
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) | Max. 1 ppb |
Konform zu BDH 15297 | Entspricht |