Biuret
Lieferant: Molekula
MOLE12779060-100GEA 128 EUR
MOLE12779060-100G
Biuret
Biuret
Formel: C₂H₅N₃O₂
Molecular Weight: 103,08 g/mol
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1,467 g/cm³ (10 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007946
CAS-Nummer: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 13,01305
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/26/2353326.jpg