Bromdichlormethan, Supelco®
Synonyme: BDCMDichlorbrommethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
48540-UEA 107 EUR
48540-U
Bromdichlormethan, Supelco®
Bromdichlormethan
Formel: BrCl₂CH
Molecular Weight: 163,83 g/mol
Siedepunkt: 90,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000824
CAS-Nummer: 75-27-4
EINECS: 200-856-7
Merck Index: 13,01401