1,8-Nonadiin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL161306-10GEA 160 EUR
SIAL161306-10G
1,8-Nonadiin, Sigma-Aldrich®
1,8-Nonadiin
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –27,3 °C
Dichte: 0,8158 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008581
CAS-Nummer: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
UN: 3295
ADR: 3,III