1,7-Octadiin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A15829.09EA
83.2
EUR
A15829.09
A15829.18
1,7-Octadiin ≥98%
1,7-Octadiin
Formel:
C₈H₁₀ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 135…136 °C Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 0,810 A Flammpunkt: 23 °C (73 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008580 CAS-Nummer: 871-84-1 EINECS: 212-815-0 UN: 3295 ADR: 3,III |