1,9-Decadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Deca-1,9-dien
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL118303-5GEA
104
EUR
SIAL118303-5G
1,9-Decadien, Sigma-Aldrich®
1,9-Decadien
Formel:
C₁₀H₁₈ Molecular Weight: 138,25 g/mol Siedepunkt: 169 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –71,8 °C Dichte: 0,7602 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008670 CAS-Nummer: 1647-16-1 EINECS: 216-711-6 UN: 3295 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...