Linolsäure, Calbiochem®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

Synonyme: cis,cis-9,12-Octadecadiensäure9Z,12Z-Octadecadiensäure

436305-5EA 83.9 EUR
436305-5
Linolsäure, Calbiochem®
Linolsäure
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Molecular Weight: 280,45 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR