5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxitriptan
399698-25EA
580
EUR
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 220,23 g/mol Schmelzpunkt: 273 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
4350-09-8 EINECS: 224-411-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04895 |