L(-)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALT8941-25GEA
138
EUR
SIALT8941-25G
PFIZT8941-25G
SIALT8941-10MG
SIALT8941-100G
SIALT8941-1KG
L(-)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,23 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |