L(-)-Tryptophan
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0172.00EA
235
EUR
PROOMM0172.00
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,23 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |