Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
L(-)-Tryptophan 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-compendial, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor Performance Materials
  • Food GMP manufactured product
Standards: Meets USP and FCC requirement and JP and EP chemical specification
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
M.M.: 204,23 g/mol
Melting Pt: 290 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Spezifikation Testergebnisse
Meets J.P. Chemical Specifications 98.5 - 101.5 %
Meets U.S.P Requirements Passes Test
GMP Manufactured Product -32.8 - -29.4 Degree
Meets E.P. Chemical Specifications 5.5 - 7.0
Meets F.C.C. Requirements <= 0.3 %
Food GMP Manufactured Product <= 0.1 %
Bulk Pharmaceutical Chemical <= 0.05 %
Bulk Food Chemical <= 0.03 %
USP - Assay (C₁₁H₁₂N₂O₂) (dried basis) 98.5 - 101.5 %
USP - Identification Passes Test
USP - Specific Rotation [Å]²⁵ D -32.8 - -29.4 Degree
USP - pH 5.5 - 7.0
USP - Loss on Drying at 105°C <= 0.3 %
USP - Residue on Ignition <= 0.1 %
USP - Chloride (Cl) <= 0.05 %
USP - Sulfate (SO₄) <= 0.03 %
USP - Iron (Fe) <= 0.003 %
USP - Organic Impurities - Total Impurities 1 <= 0.01 %
USP - Organic Impurities - Total Impurities 2 <= 0.03 %
USP - Organic Impurities - Tryptophan Related Compound A <= 10 ppm
FCC - Assay (C₁₁H₁₂N₂O₂) (dried basis) 98.5 - 101.5 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) <= 5 mg/kg
FCC - Loss on Drying at 105°C <= 0.3 %
FCC - Residue on Ignition <= 0.1 %
FCC - Specific Rotation [Å]²⁵ D -32.7 - -29.7 Degree
JP - Assay (C₁₁H₁₂N₂O₂) (dried basis) 98.5 - 101.0 %
JP - Identification Passes Test
JP - Specific Rotation [Å]²⁰ D -33.0 - -30.0 Degree
JP - pH 5.4 - 6.4
JP - Clarity and Color of Solution Passes Test
JP - Chloride (Cl) <= 0.021 %
JP - Sulfate (SO₄) <= 0.028 %
JP - Ammonium (NH₄) <= 0.02 %
JP - Heavy Metals (as Pb) <= 20 ppm
JP - Arsenic (As) <= 2 ppm
JP - Related Substances Passes Test
JP - Loss on Drying at 105°C <= 0.30 %
JP - Residue on Ignition <= 0.10 %
Endotoxin Concentration, IU/mg For Information Only
EP - Identification A Passes Test
EP - Identification B Passes Test
EP - Appearance of Solution Passes Test
EP - Specific Optical Rotation [Å]²⁰ D -33.0 - -30.0 Degree
EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Each <= 0.2 %
EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Total Impurities <= 0.5 %
EP - 1,1'Ethylidenebistryptophan <= 10 ppm
EP - Sum of the Areas less than TryptophanÆ <= 100 ppm
EP - Sum of the Areas greater than TryptophanÆ <= 300 ppm
EP - Chloride (Cl) <= 200 ppm
EP - Sulfate (SO₄) <= 300 ppm
EP/BP - Ammonium (NH₄) <= 0.02 %
EP - Iron (Fe) <= 20 ppm
EP - Loss on Drying at 105°C <= 0.5 %
EP - Sulfated Ash <= 0.1 %
EP - Assay (C₁₁H₁₂N₂O₂) (dried basis) 98.5 - 101.0 %
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
White poly bottle, blue tamper evident cap 1 kg 2092-06
Open head polyethylene drum 12 kg 2092-07
Erweitert / Kompakt
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping