L(+)-Histidin 98,5-101,5%, hochrein
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure
, His
, L-3-Imidazol-4-ylalanin
, (2S)-(+)-Histidin
, H
, (S)-(+)-Histidin
, H-His-OH
1B1164-100GEA
71.2
EUR
1B1164-100G
1B1164-1KG
L(+)-Histidin 98,5-101,5%, hochrein
L(+)-Histidin
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol Schmelzpunkt: 272…273 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic |
|
Chloride |
|
Heavy Metals |
|
Iron |
|
Loss on Drying |
|
Purity (Dry Basis) | 98.5 – 101.5% |
Residue after Ignition |
|
Specific Rotation | 12.4 – 14° |
Sulphate |