D(-)-Mannitol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: D(-)-Mannit(2R,3R,4R,5R)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
PROONE9283EA 93.4 EUR
PROONE9283
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064287
CAS-Nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg