L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALS6170-1KGEA 237 EUR
SIALS6170-1KG SIALS6170-500G
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Molecular Weight: 282,22 g/mol
Schmelzpunkt: 70…80 °C
Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 12,07840
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg