L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
27062.290EA
58.3
EUR
27062.290
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, TECHNICAL
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Molecular Weight: 282,22 g/mol Schmelzpunkt: 70…80 °C Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 REACH: 01-2119524666-34 Merck Index: 12,07840 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |