Organischer Referenzstandard, 2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18) 35 µg/ml in Isooctan
Lieferant: LGC Standards
PROOCIL-PCB-18EA 144 EUR
PROOCIL-PCB-18
Organischer Referenzstandard, 2,2',5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 18) 35 µg/ml in Isooctan