Blaues IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Lieferant: Enzo Life Sciences
HIGHDEF®
ALEXADI9501510030EA 280 EUR
ALEXADI9501510030
Blaues IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Färbemittel Molekularbiologie-Färbemittel
Das blaue IHC-Chromogen (HRP) ist für die Verwendung in Meerrettichperoxidase- (HRP)-basierten Immunfärbe- oder In-situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
  • Einzigartiges blaues High Definition-IHC-Chromogen für HRP-aktivierte Entwicklung
  • Erzeugt eine stark kontrastierende, leuchtend blaue Farbe
  • Einfach von anderen Farbstoffen zu unterscheiden
Lieferumfang: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.