Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Eisentrinitrat Nonahydrat
ACRO423710100EA
692
EUR
ACRO423710100
ACRO423715000
ACRO423710030
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 98+% ACS
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Molecular Weight: 404 g/mol Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 1,68 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149708 CAS-Nummer: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,04057 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |