Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
22912.237EA 293 EUR
22912.237
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 291,03 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.6 %
Pb (Lead) Max. 100 ppm