Chrom(III)chlorid Hexahydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals

Achtung

Synonyme: Chromtrichlorid Hexahydrat

HONE12228.9025EA 0 EUR
HONE12228.9025
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Formel: CrCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 266,45 g/mol
Schmelzpunkt: 85 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149660
CAS-Nummer: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR