Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Lieferant: Hach
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat-Pentahydrat
, Kupfersulfat Pentahydrat
HACH1481866EA
28.4
EUR
HACH1481866
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molecular Weight: 249,69 g/mol Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |