Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 98-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat-Pentahydrat
, Kupfersulfat Pentahydrat
0330-500GEA
97.1
EUR
0330-500G
0330-1KG
0330-2.5KG
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 98-102% ACS
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel:
CuSO₄·5H₂O Molecular Weight: 249,69 g/mol Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149681 CAS-Nummer: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | < 0,005% |
Chloride | ≤ 0,001% |
Insolubles | ≤ 0,005% |
Iron | ≤ 0,003% |
Nickel | ≤ 0,005% |
Nitrogen Compounds (as N) | ≤ 0,002% |
Potassium | ≤ 0,01% |
Purity | 98 - 102% |
Sodium | ≤ 0,02% |