Trifluoressigsäure 0,05% (v/v) in wässriger Lösung, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: TFA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
4.80170.2500EA 106 EUR
4.80170.2500
Trifluoressigsäure 0,05% (v/v) in wässriger Lösung, LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg