Guanidiniumchlorid
Lieferant: Uptima
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethanamidin Hydrochlorid
, Carbamidin Hydrochlorid
, Guanidin-Chlorid
, Aminomethansäureamidiniumchlorid
, Guanidinhydrochlorid
UPTIUP018380EA
0
EUR
UPTIUP018380
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molecular Weight: 95,53 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...