Guanidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
SIAL50950-1KGEA 122 EUR
SIAL50950-1KG SIAL50950-2.5KG SIAL50950-250G
Guanidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg