Guanidiniumchlorid ≥98,5%, technische Qualität niedriger Veraschungsrückstand
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
E424-5KGEA 323 EUR
E424-5KG E424-500G
Guanidiniumchlorid ≥98,5%, technische Qualität niedriger Veraschungsrückstand
Guanidiniumchlorid
Denaturant that does not contain anti-caking agent.
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium Chloride < 0,5%
Ash < 0,4 %
Moisture (KF) < 0,3 %
Purity > 98,5 %