Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
88604.LQEA
24.5
EUR
88604.LQ
88604.LS
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |